Wichtige Dokumente
890870C
Avanti
16:0 TAP
Avanti Research™ - A Croda Brand 890870C
Synonym(e):
1,2-dipalmitoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (890870C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 890870C
Konzentration
10 mg/mL (890870C-25mg)
Lipid-Typ
cationic lipids
transfection
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C38H76NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-37(40)42-35-36(34-39(3,4)5)43-38(41)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h36H,6-35H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
KYARZEFZZOGPGS-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- to mimic the presence of the cationic charge localized in the membrane for understanding the electrostatic effects in the biological membranes and to study its interaction with zearalenone and selenate ions[1]
- to study its effect on the L-pro catalyzed reaction[2]
- to serve as a positive control, to determine the effectiveness of anionic phospholipids for pro-inflammatory responses[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)