890717O
Avanti
14:1 EPC (Tf Salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand 890717O
Synonym(e):
1,2-dimyristoleoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (Tf salt)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (890717O-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 890717O
Lipid-Typ
transfection
cationic lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)