880172P
Avanti
DSPE PEG2000-OH
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
18:0 PEG2000-OH PE
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (880172P-25MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
(targeted drug delivery)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880172P-25MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable