Wichtige Dokumente
880342P
Avanti
16:0-16:0(acrylate) PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 880342P, powder
Synonym(e):
1-palmitoyl-2-[16-(acryloyloxy)palmitoyl]-sn-glycero-3-phosphorylcholine
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (880342P-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 880342P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCOC(C=C)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H82NO10P/c1-6-8-9-10-11-12-13-15-18-21-24-27-30-33-42(46)51-38-40(39-53-55(48,49)52-37-35-44(3,4)5)54-43(47)34-31-28-25-22-19-16-14-17-20-23-26-29-32-36-50-41(45)7-2/h7,40H,2,6,8-39H2,1,3-5H3/t40-/m1/s1
InChIKey
RSMUYMLRJLXQQK-RRHRGVEJSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)