Merck
880233C
Avanti
DOPE-PEG(2000) Azide ammonium salt
solution
Synonym(e):
DOPE-PEG(2000) Azide ammonium salt, 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-2000] ammonium salt
Größe auswählen
10 MG
€ 176,00
€ 176,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 176,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C132H260N5O54P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2812.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 176,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
solution
Verpackung
package of 1 × 10 mg (pkg of 1 x10mg (880233C-10MG))
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
10 mg/mL in chloroform
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880233C-10mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)