Wichtige Dokumente
880127P
Avanti
DSPE-PEG(2000) PDP
Avanti Research™ - A Croda Brand 880127P, powder
Synonym(e):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[PDP(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (880127P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880127P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (880127P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 880127P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCSSC1=CC=CC=N1)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)