Wichtige Dokumente
870330P
Avanti
C5:0 L-carnitine-d9
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Pentanoyl L-carnitine-d9
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1x1 mg (870330P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
lipidomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-5-6-7-12(16)17-10(8-11(14)15)9-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3/t10-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
InChIKey
VSNFQQXVMPSASB-YEELJIISSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)