860663P
Avanti
Sphingosine (d22:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860663P, powder
Synonym(e):
D-erythro-Sphingosine (C22 base)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860663P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860663P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCCCCCC
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available