Merck
870329P
Avanti
C6:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Hexanoyl L-carnitine-d9
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16D9NO4
Molekulargewicht:
268.40
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1x1 mg (870329P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
lipidomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C13H25NO4/c1-5-6-7-8-13(17)18-11(9-12(15)16)10-14(2,3)4/h11H,5-10H2,1-4H3/t11-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
InChIKey
VVPRQWTYSNDTEA-IRSYNYBUSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870329P-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)