Merck
870296P
Avanti
DOPE-RGD Lipid
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonym(e):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-(cysarginylglycylaspartate-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt)
Größe auswählen
1 MG
€ 371,00
€ 371,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 371,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C68H116N9Na2O18PS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1456.72
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 371,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
lipidomics
metabolomics
Lipid-Typ
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5ml Amber Glass Screw Cap Vial
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)