Merck
860075W
Avanti
C17:0 GD1a (d18:1/17:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
C17:0 GD1a Ganglioside (d18:1/17:0, ammonium salt)
Größe auswählen
100 μG
€ 906,00
€ 906,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 906,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C83H149N5O39
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1841.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 906,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
methanol solution
Verpackung
ampule of 1 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860075W-100UG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)