Wichtige Dokumente
860067P
Avanti
24:0 CPE (d18:1/24:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand (860067P), powder
Synonym(e):
N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosylphosphoethanolamine
Empfohlene Produkte
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (860067P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand (860067P)
Lipid-Typ
sphingolipids
deuterated lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[NH3+])=O
InChI
1S/C44H89N2O6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(48)46-42(41-52-53(49,50)51-40-39-45)43(47)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,37,42-43,47H,3-34,36,38-41,45H2,1-2H3,(H,46,48)(H,49,50)/b37-35+/t42-,43+/m0/s1
InChIKey
QJSCNSKQQWZUPA-QVDCKBILSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)