Wichtige Dokumente
858126C
Avanti
13:0 Lyso PG
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Synonym(e):
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(13:0/0:0); 110709
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (858126C-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 858126C
Konzentration
5 mg/mL (858126C-5mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)