Wichtige Dokumente
856709L
Avanti
15:0 Lyso PE-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
1-pentadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero(d5)-3-phosphoethanolamine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
solution
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Konzentration
1 mg/mL
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)