Wichtige Dokumente
855576C
Avanti
15:0 Lyso PC
1-pentadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Synonym(e):
1-pentadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(15:0/0:0)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (855576C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 855576C
Konzentration
10 mg/mL (855576C-25mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)