Merck
852464P
Avanti
C16(Plasm) LPC
1-(1Z-hexadecenyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonym(e):
1-O-1’-(Z)-hexadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(O-16:1(1Z)/0:0); PC(16:0p/0:0); 110693
Größe auswählen
10 MG
€ 436,00
€ 436,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 436,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H50 NO6 P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
479.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
€ 436,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (852464P-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 852464P
Lipid-Typ
cardiolipins
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (852464P-10mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)