Fortfahren mit
T5266
Trypsin aus Schweinepankreas
lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,60
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-650-8
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
1,000-2,000 BAEE units/mg solid
Biological source:
Porcine pancreas
Concentration:
25 mg/mL
€ 66,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine pancreas
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
specific activity
1,000-2,000 BAEE units/mg solid
mol wt
23.8 kDa
concentration
25 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Für den Trypsinverdau von Peptiden ein Verhältnis von ca. 1:100 bis 1:20 (Trypsin:Peptid) verwenden. Die typische Verwendung für dieses Produkt besteht im Entfernen von adhärenten Zellen von einer Kulturoberfläche. Die zum Ablösen von Zellen von ihrem Substrat erforderliche Trypsinkonzentration hängt in erster Linie vom Zelltyp und dem Alter der Kultur ab. Trypsine werden auch für die Resuspendierung von Zellen während der Zellkultur, in der Proteomikforschung für den Verdau von Proteinen und in verschiedenen In-Gel-Verdaus verwendet†. Weitere Anwendungsbereiche sind u. a. die Beurteilung der Kristallisierung mit membranbasierten Methoden und eine Studie zur Feststellung, ob Proteinfaltungsraten und Proteinausbeuten durch das Vorhandensein von sog. „kinetischen Fallen“ begrenzt werden können.
Biochem/physiol Actions
Trypsin spaltet Peptide auf der C-terminalen Seite von Lysin- und Argininresten. Die Hydrolyse dieser Reaktion wird verlangsamt, wenn sich auf einer der Seiten der Spaltstelle ein Säurerest befindet, und die Hydrolyse wird beendet, wenn sich auf der Carboxylseite der Spaltstelle ein Prolinrest befindet. Der optimale pH-Wert für die Trypsinaktivität liegt zwischen 7 und 9. Trypsin kann auch zum Spalten von Ester und Amidbindungen von synthetischen Derivaten von Aminosäuren eingesetzt werden. EDTA wird Trypsinlösungen als Chelatbildner zugegeben, der Calcium- und Magnesiumionen neutralisiert, welche die Peptidbindungen verdecken, auf die sich das Trypsin auswirkt. Durch das Entfernen dieser Ionen wird die enzymatische Aktivität verstärkt.
Serinprotease-Inhibitoren, u. a. DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF und Aprotinin, hemmen Trypsin.
Preparation Note
Dieses Produkt ist ein lyophilisiertes Pulver, das in ausgeglichener Salzlösung nach Hanks in einer Konzentration von 25 mg/mL löslich ist.
Bei Anwendungen, in denen EDTA verwendet wird, sollte Trypsin in einer gepufferten Salzlösung ohne Ca2+ oder Mg2+ aufgelöst werden.
Other Notes
Eine BAEE-Einheit erzeugt unter Verwendung von BAEE als Substrat ein ΔA253 von 0,001 pro min bei einem pH-Wert von 7,6 und einer Temperatur von 25 °C. Eine BTEE-Einheit = 320 ATEE-Einheiten. Reaktionsvolumen = 3,2 ml (1-cm-Lichtweg).
Trypsin besteht aus einem einsträngigen Polypeptid aus 223 Aminosäureresten und wird durch Entfernung des N-terminalen Hexapeptids von Trypsinogen produziert, das an der Lys-Ile-Peptidbindung abgespalten wird. Die Aminosäuresequenz ist durch 6 Disulfidbrücken quervernetzt. Dies ist die native Form von Trypsin, Beta-Trypsin. Beta-Trypsin kann durch Autolyse am Lys-Ser-Rest aufgespalten und so in Alpha-Trypsin umgewandelt werden. Trypsin gehört zur Familie der Serinproteasen.
Disclaimer
Lösungen in 1 mM HCl sind in Aliquoten bei einer Temperatur von -20 °C ein Jahr haltbar. Das vorhandene Ca2+ reduziert zudem die Selbstautolyse von Trypsin und erhält dessen Stabilität in Lösung. Trypsin behält auch den Großteil seiner Aktivität in 2,0 M Harnstoff, 2,0 M Guanidin HCl oder 0,1 % (w/v) SDS bei.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T7409T0303T1005
description
lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid
description
lyophilized powder, Type II-S, 1,000-2,000 units/mg dry solid
description
Type IX-S, lyophilized powder, 13,000-20,000 BAEE units/mg protein
description
Type XI, lyophilized powder, ≥6,000 BAEE units/mg protein
specific activity
1,000-2,000 BAEE units/mg solid
specific activity
1,000-2,000 units/mg dry solid
specific activity
13,000-20,000 BAEE units/mg protein
specific activity
≥6,000 BAEE units/mg protein
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
Porcine pancreas
biological source
-
biological source
-
biological source
bovine pancreas
concentration
25 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin aus Schweinepankreas
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)