Wichtige Dokumente
850549P
Avanti
DORI
>99% (TLC), Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethyl-2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium bromide
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 25 mg ((840531P-25
(840531P-25MG))
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Lipid-Typ
cationic lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C(C[N+](C)(C)CCO)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Br-]
InChIKey
NNIFGWCTDFSLJC-JDVCJPALSA-M
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)