Merck
810383C
Avanti
18:0 PE-TopFluor AF488
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-Distearyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-( TopFluor AF488) ammonium salt
Größe auswählen
250 μG
€ 268,00
€ 268,00
Voraussichtliches Versanddatum07. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 μG
€ 268,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C62H103N6O18PS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1315.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 268,00
Voraussichtliches Versanddatum07. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
chloroform solution
Verpackung
package of 1 × 250 μg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
250 μg/mL in chloroform
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810383C-250UG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)