790427P
Avanti
06:0 PC-d22
Avanti Research™ - A Croda Brand 790427P, powder
Synonym(e):
1,2-dihexanoyl-d22-sn-glycero-3-phosphocholine
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (790427P-10mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 790427P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)