790146P
Avanti
16:0-23:2 Diyne PC
1-palmitoyl-2-(10,12-tricosadiynoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonym(e):
PTPC
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (790146P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 790146P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)