Fortfahren mit
ABS1624
Anti-Lunapark-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
Protein lunapark, Ulnaless
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
monkey, human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KIAA1715(80856)
General description
Das Lunapark-Protein (UniProt Q9C0E8; auch bekannt als Ulnaless) wird vom LNP-Gen (auch bekannt als KIAA1715) (Gen-ID: 80856) in Menschen kodiert. Das endoplasmatische Retikulum (ER) ist ein aus membranartigen Blättern und Röhren bestehendes, durch Dreiwegekreuzungen verbundenes polygonales Netzwerk, das über zwei kompetitive Prozesse eine kontinuierliche Umstrukturierung durchläuft. Die Verzweigung und Fusion der Tubuli führt zur Bildung neuer Dreiwegekreuzungen und Polygone, während die Polygone durch Kreuzungsverschiebungen und Ringschluss verloren gehen. Lnp1-Proteine in Hefe und Lunapark-Proteine in Säugetieren (mLnp1) spielen nachweislich eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der ER-Morphologie, indem sie die Kreuzungen stabilisieren. An COS-7-Zellen durchgeführte Studien zeigten, dass Kreuzungen mit Lunapark-Protein weniger mobil sind als Kreuzungen ohne Lunapark. Neue Lunapark-Protein akquirierende Kreuzungen neigen zu einer erhöhten Stabilität innerhalb des ER-Netzwerks, während sich bei den naszenten Kreuzungen, die kein Lunapark akquirieren, vermehrt ein Ringschluss einstellt.
~47 kDa beobachtet. 47,74 kDa (Isoform 1), 47,09 kDa (Isoform 2), 33,01 kDa (Isoform 3) und 50,85 kDa (Isoform 4) berechnet.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Volllängen-Lunapark vom Menschen.
Application
Dieser Anti-Lunapark-Antikörper ist zur Verwendung in Western Blots zum Nachweis von Lunapark validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Western-Blot-Analyse: Der aufgereinigte Antikörper wurde verwendet, um die Lunapark-Expression in COS-7-Zellen nachzuweisen und die siRNA-vermittelte Lunapark-Herunterregulierung zu bestätigen (Chen, T., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(2):418-423).
Biochem/physiol Actions
Eine Reaktion mit allen vier gespleißten Isoformen von humanem Lunapark ist laut Berichten von UniProt (Q9C0E8) zu erwarten.
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Serum aus Kaninchen mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis 1:5.000 wurde Lunapark in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA014205ABE498SAB1400720
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
UniProt accession no.
Q9C0E8
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
Q6ZMT4
UniProt accession no.
Q9H0U4
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c