Merck
700267P
Avanti
Glycodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
5β-cholanic acid-3α,12α-diol N-(carboxymethyl)-amide
Größe auswählen
10 MG
€ 173,00
€ 173,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 173,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H43NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
449.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 173,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 10 mg ((700267P-10MG))
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-/m1/s1
InChIKey
WVULKSPCQVQLCU-BUXLTGKBSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700267P-10mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)