Merck
700196P
Avanti
Alloisolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Alloisolithocholic acid
Größe auswählen
10 MG
€ 176,00
€ 176,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 176,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H40O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 176,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 10 mg (pkg of 1 x10mg (700196P-10mg))
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
bile acids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16+,17+,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1
InChIKey
SMEROWZSTRWXGI-XBESLWPFSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700196P-10MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)