Fortfahren mit
08062
Protein G′ aus Streptococcus sp.
recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
IgG F(c)-Rezeptor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 419,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
MDL number:
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
3
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bacterial (Streptococcus sp.)
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
lyophilized solid
mol wt
~30 kDa
capacity
~5 mg/mg, solid binding capacity (IgG)
storage temp.
−20°C
General description
Genetically engineered truncated protein G; retains affinity for IgG, but lacks albumin and Fab binding sites and membrane-binding regions.
Protein G, a cell wall protein, is obtained from group G streptococci. The extracellular part of this protein is made of two/three small domains or serum albumin binding (GA domains) and two/three immunoglobulin (IgG) binding domains (B domains).
Application
Protein G′ from Streptococcus sp. has been used in in vitro actin labeling assay.[1]
Biochem/physiol Actions
Protein G can bind all the human and mouse IgG subclasses. It can bind to both the fragment crystallizable (Fc) and antigen-binding fragment (Fab) components of the antibody.
Physical form
lyophilisiertes Pulver in einem Tris-HCl-Puffer, pH 7.5
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P8170P3296P8045
biological source
bacterial (Streptococcus sp.)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
mol wt
~30 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
form
lyophilized solid
form
lyophilized powder
form
aqueous ethanol suspension
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in unspecified host
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in unspecified host
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
190357-5G04061835515363
190357-25G04061835554492
08062-1MG-F04061838648853
08062-5MG-F04061838648860