Merck
330720C
Avanti
15:0-18:1 PI
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-pentadecanoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt)
Größe auswählen
1 MG
€ 731,00
€ 731,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 731,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C42H82NO13P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
840.07
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
€ 731,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
chloroform solution
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
lipidomics
metabolomics
Lipid-Typ
phospholipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O.[NH4+]
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330720C-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)