Merck
330278W
Avanti
Taurocholic acid-d4 sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide-d4, sodium salt
Größe auswählen
100 μG
€ 200,00
€ 200,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 200,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H40D4NNaO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
541.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.12
€ 200,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99% (MS)
Form
methanol solution
Verpackung
package of 1 × 1 mL
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330278W-100UG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)