Z769592
Branson M series ultrasonic bath
bath volume 2.8 L, AC/DC input 230 V AC, UK plug (3-pin)
Synonym(e):
ultrasonic bath sonicator, ultrasonic cleaning bath
Größe auswählen
€ 842,00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 842,00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
model M2800-E
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Branson CPX-952-236R
Badgröße
230 mm (9.5 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 100 mm (4 in.)
Badvolumen
2.8 L
Allgemeine Beschreibung
All Bransonic® baths can also be used for cell separation, sample preparation and degassing of liquids.
Features:
- 40kHz Industrial Transducers
- 60-minute Mechanical Timer (can be set to run continuously)
- Tower Control Panel
- Built-in Pour Drain (½ & ¾ gallon) or Side Mounted Drain
Note: Parts should not be allowed to rest on tank bottom, see accessories for options.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)