Fortfahren mit
Z769428
Branson CPX series ultrasonic bath with digital timer
bath volume 2.8 L, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Synonym(e):
ultrasonic bath sonicator, ultrasonic cleaning bath, Bransonic CPX-952-239R, ultrasonic cleaning device with timer, ultrasonic cleaning tank with digital timer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.020,00
€ 918,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.74
UNSPSC Code:
41103700
Feature:
model CPX2800-E
€ 918,00
Listenpreis€ 1.020,00Sparen Sie 10%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
model CPX2800-E
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Branson CPX-952-239R
bath size
230 mm (9.5 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 100 mm (4 in.)
bath volume
2.8 L
General description
With the Bransonic® CPX, we′ve gone digital and defined a new category in ultrasonic baths. We′ve reimagined our iconic line of ultrasonic baths for total control with a fully digital Tower Control Panel. The CPX also features our new self-adaptive technology that actively tracks and adapts to changes within the bath.
All Bransonic® baths can also be used for cell separation, sample preparation and degassing of liquids.
Note: Parts should not be allowed to rest on tank bottom, see accessories for options.
Features and Benefits
  • Degassing - can be set up to 99 minutes
  • Timer - can be set to 99 minutes or run continuously
  • Self-Adaptive technology
  • Digital tower control panel
  • Sleep mode
  • All 220-230 V units meet CE standards
Legal Information
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z769452Z769517Z769436
description
bath volume 2.8 L, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
description
bath volume 5.7 L, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
description
bath volume 20.8 L, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
description
bath volume 2.8 L, AC/DC input 230 V AC, UK plug (3-pin)
feature
model CPX2800-E
feature
model CPX3800-E
feature
model CPX8800-E
feature
model CPX2800-E
manufacturer/tradename
Branson CPX-952-239R
manufacturer/tradename
Branson CPX-952-339R
manufacturer/tradename
Branson CPX-952-839R
manufacturer/tradename
Branson CPX-952-239R
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
bath volume
2.8 L
bath volume
5.7 L
bath volume
20.8 L
bath volume
2.8 L
bath size
230 mm (9.5 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 100 mm (4 in.)
bath size
290 mm (11.5 in.) × 150 mm (6 in.) × 150 mm (6 in.)
bath size
495 mm (19.5 in.) × 290 mm (11.5 in.) × 150 mm (6 in.)
bath size
230 mm (9.5 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 100 mm (4 in.)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)