Merck
Z768383
Labeling tape
red, W × L 3/4 in. × 2160 in.
Synonym(e):
label tape, red tape
Größe auswählen
1 ROLL
€ 39,30
€ 39,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ROLL
€ 39,30
About This Item
UNSPSC-Code:
55121611
NACRES:
NB.35
€ 39,30
Check Cart for Availability
Materialien
red
Verpackung
pkg of 1 roll
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech LBTP-2400
B × L
3/4 in. × 2160 in.
Allgemeine Beschreibung
  • Strong, durable, oil & abrasion resistant, waterproof, and non-staining
  • Great for general identification and color coding
  • Temperature Range: -23°C to +121°C
  • Accepts marking using pen, pencil, or permanent marker
  • Stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
  • Repositionable, clean removable adhesive system which leaves no residue
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1