Merck
Z743289
Julabo® adaptors
m16x1 male to bsp 1/2 inch female, pack of 1
Synonym(e):
barbed adaptor
Größe auswählen
1 EA
€ 115,00
€ 115,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 115,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
€ 115,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Julabo 8891008
Allgemeine Beschreibung
For use with Julabo® circulators, adaptor m16x1 male to bsp 1/2 inch female, pack of 1.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)