Merck
Z743260
Julabo® bath tubing
silicon, I.D. × L 12 mm × 1 m , not to be used with silicone bath fluid
Größe auswählen
1 EA
€ 45,00
€ 45,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 45,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
€ 45,00
Check Cart for Availability
Materialien
silicon
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 8930122
Parameter
60 °C (180 °C)
ID × L
12 mm × 1 m , not to be used with silicone bath fluid
Allgemeine Beschreibung
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)