Z743032
Julabo® CORIO™ CD heating circulator
CD-BC6, bath capacity 4.5 L (6 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Größe auswählen
€ 2.200,00
Größe auswählen
About This Item
€ 2.200,00
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel bath
Hersteller/Markenname
Julabo 9012506
Temperaturmessbereich
20-150 °C
Badkapazität
4.5 L (6 L)
Außenmaß B × L × H
24 cm × 44 cm × 47 cm
Öffnung B × L × H
13 cm × 15 cm × 20 cm
Allgemeine Beschreibung
Your advantages
- Models for internal and external applications
- Bright, white, easy to read display
- Very quiet
- Easy pump change-over between internal and external circulation
- USB connection
- High-quality bath tanks made of stainless steel with bath lid and drain tap
- Integrated cooling coil for counter-cooling
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)