Merck
Z742577
Workstation rack for 50 x 5 mL tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.78
Leistungsmerkmale
Holds 50 x 5 mL tubes
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific C1005-T5-RK2
Größe
9.5 in. × 9.25 in. × 2.5 in.
Allgemeine Beschreibung
Workstation rack used to hold 50 x 5 ml centrifuge tubes.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)