Merck
Z742310
Rocking platform for RotoBot Mini
size 6 in. × 10 in.
Größe auswählen
1 EA
€ 226,00
€ 226,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 226,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103811
NACRES:
NB.73
€ 226,00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific
Größe
6 in. × 10 in.
Allgemeine Beschreibung
For rocking applications, this platform with a non-slip rubber mat is an accessory for the Rotobot and Rotobot Mini rotating mixers. Once attached, simply select the "PP" mode to turn the rotator into a platform rocker.
Sonstige Hinweise
For use with the Rotobot Rotating Mixer Z742300/1/2 (Benchmark Scientific number R4045).
Rechtliche Hinweise
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)