Merck
Z741014
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials round media storage bottle
wide mouth, capacity 1000 mL, GL 45 polypropylene cap with pour ring
Größe auswählen
10 EA
€ 189,00
€ 189,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
€ 189,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
€ 189,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
Verbindung
Joints threaded neck (GL45)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations
with cap
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
1000 mL
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, wide mouth, media/reagent bottles with polypropylene GL 45 thread screw cap with pour ring. Large marking spot and reference graduations.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)