Fortfahren mit
1.14902
Flat-bottomed tubes with screw caps
for use with MQuant® titrimetric and colormetric tests
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
12 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,30
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 98,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Flat-bottomed tubes with screw caps, for use with MQUANT® titrimetric and colormetric tests
compatibility
for use with MQUANT® titrimetric and colormetric tests
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
We offers you useful accessories. These short flat-bottomed tubes can be used for our colorimetric and titrimetric MQuant® test kits with color card comparator (formally MColortest®). The screw caps are included.
for titrimetric and colorimetric MQuant® tests
Analysis Note
Application test: conforms
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
117988114901AXYSCT200SSCS
description
for use with MQUANT® titrimetric and colormetric tests
description
for use with MQUANT®
description
for use with MQUANT®
description
self-standing, size 2.0 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
compatibility
for use with MQUANT® titrimetric and colormetric tests
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)