Merck
Z740925
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets ASTM E 969
capacity 20 mL, tol. 0.030 mL, yellow
Größe auswählen
12 EA
€ 151,00
€ 151,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
€ 151,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
€ 151,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
class A
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.030 mL
Kapazität
20 mL
Farbe
yellow
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to contain. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, ASTM E 969 specifications.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)