Merck
Z685410
Platinum combustion boat
capacity 9 mL, with handle
Größe auswählen
1 EA
€ 1.890,00
€ 1.890,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.890,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
€ 1.890,00
Check Cart for Availability
Hersteller/Markenname
Birmingham metals
L × B × T
85 mm × 13 mm × 10 mm
Kapazität
9 mL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)