Merck
Z682683
Sigma-Aldrich
Ace drying flask, pear-shaped, with side indents
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, glass
Synonym(e):
Aldrich® drying flask, pear-shaped, with side indents
Größe auswählen
1 EA
€ 160,00
€ 160,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 160,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 160,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Materialien
glass
pear-shaped flask
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Büchi equivalent, 00452
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
These pear shaped drying flasks for rotary evaporators have side indents which increase the mixing action when the flask is rotated on an evaporator .
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)