Z681296
BriskHeat® HM table top heating mantle
fits flask, 1,000 mL
Größe auswählen
€ 434,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 434,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
240 V
Materialien
fiberglass
Leistungsmerkmale
CE compliant
fits flask 1,000 mL
Hersteller/Markenname
BriskHeat
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Parameter
0-482 °C temp. range
Allgemeine Beschreibung
Product must be used with a BriskHeat temperature controller.
- Self-supporting - can be used directly on bench
- Temperatures up to 900°F (482°C)
- Molded to fit round-bottom flasks
- Stackable for easy storage
- 240 V (3 in. (76 mm) lead wire with no plug)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)