Merck
Z679925
Bio-Pure Pipettierbehälter
capacity 100 mL
Synonym(e):
multichannel pipette reservoir, reagent reservoir
Größe auswählen
100 EA
€ 121,00
€ 121,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
€ 121,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121522
NACRES:
NB.01
€ 121,00
Check Cart for Availability
Materialien
PET (Bio-degradable)
V-bottom bottom
white
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech REBP-1000
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Bio-Pure-Reagenzreservoirs werden aus wiederaufbereitetem PET hergestellt und sind daher nicht auf die Verwendung zusätzlicher Petrochemikalien aus fossilen Brennstoffen angewiesen. Darüber hinaus sind die Reservoirs in biologisch abbaubaren Beuteln versiegelt und in Recyclingkarton verpackt. Daher sind Bio-Pure-Reservoirs eine umweltfreundlichere Alternative. „Trog im Trog“ maximiert die Reagenzienrückgewinnung. Eine breite Basis und verstärkte Seitenwände verhindern Verschüttungen und sorgen für Stabilität. Gammabestrahlt, RNASE-/DNASE-frei
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hergestellt aus biologisch abbaubarem PET-Material zur umweltbewussten Entsorgung.
  • Spezielles „Trog im Trog“-Design für eine optimale Reagenzienrückgewinnung.
  • Ausgießer an allen vier Ecken und ein breiter Boden für verbesserte Stabilität und Verschüttungsschutz.
  • Sterilisiert für sicheren und kontaminationsfreien Einsatz.
Rechtliche Hinweise
Bio-Pure is a trademark of Diversified Biotech
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)