Z674192
Duran® amber GLS 80 wide mouth graduated laboratory bottles
capacity 5,000 mL, with cap
Synonym(e):
1160149
Größe auswählen
€ 327,00
Größe auswählen
About This Item
€ 327,00
Empfohlene Produkte
Materialien
glass bottle
round bottle
Verbindung
Joints threaded neck (GLS80)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations
with cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 1160149
Kapazität
5,000 mL
Hals AD
80 mm
Allgemeine Beschreibung
- UV protection up to 500 nm wavelength
- Only outer surface tinted to ensure no ion leaching
- Special heat treatment ensures tint is durable
- Supplied with blue quick-release cap and pouring ring that is autoclavable up to 140°C
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)