Z305197
Duran® Laborflaschen mit Verschlüssen
capacity 500 mL, blue PP screw cap and pouring ring
Synonym(e):
218014459, Glass bottles
Größe auswählen
€ 118,00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 118,00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3 bottle
polypropylene cap
round bottle
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations
with cap
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 21 801 44 5
Kapazität
500 mL
Durchm. × H
86 mm × 181 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware -- Bottles -- Part 1: Screw-neck bottles (does not apply to 10 ml bottle)
- Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN® is a neutral glass, classified as a Glass Type I according to USP <660>, EP (3.2.1) and JP <7.01>, and meets ASTM E438, Type I, Class A requirements
- Standardised GL-thread and matching cap system for particularly tight sealing and simple, clean pouring out
- Retrace Code, and certificate for manufacturing lot traceability
- Fired-on, highly durable white print
- Suitable for long-term storage
- Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)