Merck
Z672076
Count up/down timer clock
complete with a pocket clip, foldaway stand and magnetic back; desk mountable
Synonym(e):
alarm, laboratory timer, pocket timer, stopwatch
Größe auswählen
1 EA
€ 54,90
€ 54,90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 54,90
About This Item
UNSPSC-Code:
41122411
NACRES:
NB.35
€ 54,90
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Größe
70 mm × 51 mm
Gewicht
90 g
Allgemeine Beschreibung
  • 12/24 hour time display
  • 24 hour count up/down time
  • Count down setting memory
  • Loud buzzer
  • Pocket clip, foldaway stand and magnetic back; desk mountable
  • Battery included (1 LR44)
  • Individually packaged with multi-language instructions
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)