Fortfahren mit
HS24670
Lab Alert® four channel timer and clock
Synonym(e):
laboratory timer, multichanne timer
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122411
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS24670
General description
Four Channel Timer/Clock
  • Independently or simultaneously set time on four channels
  • Audible and visual alarms signify elapsed time
  • Easily toggle between channels and clock with top buttons
  • Includes spring clip with magnetic back
  • 73 x 59 x 13 mm
Legal Information
Lab Alert is a registered trademark of Heathrow Scientific
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS120365HS24490DZ672076
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS24670
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120365
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Bel-Art B61700-3000
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)