Merck
Z655902
IKA® RSE Rührstäbchenentferner
stirring bar remover, PFTE-coated, 1/cs
Größe auswählen
1 EA
€ 93,00
€ 93,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 93,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
€ 93,00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE (PFTE-coated)
Verpackung
case of 1
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 1293100
Verfügbarkeit
available only in EU
L × Durchm.
350 mm × 8 mm
Allgemeine Beschreibung
For all stirring bars up to 80 mm in length, PTFE-coated.
  • Length: 350mm
  • Diameter: 8mm
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)