Merck
Z630713
Binder Trockenschrank der Serie FD
FD 23, RS422 interface: no
Synonym(e):
benchtop drying oven, drying oven
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.76
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
230 V
Leistungsmerkmale
CE compliant
timer Electronic 0-99.59hr
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
FD 23
Verfügbarkeit
available only in EU
Parameter
5-300 °C temp. range
L × B × H
433 mm × 516 mm × 492 mm
Innenraumvolumen
23 L
Innenmaße B × T × H
222 mm × 300 mm × 280 mm
Gewicht
33 kg
Allgemeine Beschreibung
Noch leistungsfähigere Öfen der APT-Line, durch eine hochwirksame Umwälzturbine. Durch die Zwangsumwälzung werden noch höhere Trocknungsraten und noch schnelleres Aufheizen ermöglicht. Luftaustauschrate einstellbar. Besonders bei vollem Trockenraum hervorragend gleichmäßige Temperaturverteilung und Temperaturkonstanz.
  • Starke Umwälzturbine
  • 2 verchromte Einlegeböden
  • Sicherheitsklasse 2
Rechtliche Hinweise
APT.Line is a registered trademark of Binder GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)