Merck
Z604003
Binder multifunction drying oven FED series
FED 115
Synonym(e):
benchtop drying oven, drying oven
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.76
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
230 V
Leistungsmerkmale
CE compliant
timer DS control with integrated electronic timer: 0-99.59 hrs and continuous operation
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
FED 115
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
L × B × H
645 mm × 834 mm × 702 mm
Innenraumvolumen
115 L
Innenmaße B × T × H
550 mm × 385 mm × 780 mm
Gewicht
60 kg
Allgemeine Beschreibung
Durch die Vielfalt der einstellbaren Parameter und das umfangreiche Zubehör bieten die Trockenschränke der Baureihe FED mit Zwangsumwälzung die optimale Lösung für wechselnde Anforderungen. Die Baureihe FED ist ausserdem bestens für Prüflabors geeignet. Zusätzlich zu den üblichen Temperaturparametern können viele wichtige Parameter für die Innenumgebung über die digital gesteuerten Turbine beeinflusst werden, von maximaler Aufheizgeschwindigkeit bis hin zur Simulation von natürlichen Umweltbedingungen ohne Konvektion. Für spezielle Anwendungen stehen Temperaturrampen zur Verfügung.
  • Innenraum in Liter Trockenraumvolumen 53, 115, 240
  • APT.Line Innenraumvorheizung
  • Starkes Turbinengebläse
  • 2 verchromte Einlegeböden
  • Digitale Temperatur Vorgabe mit Rampenfunktion
  • Temperaturwählbegrenzer Klasse 2
  • Umwälzleitung einstellbar mittels Schieber von vorne zugänglich. Eine Abluftleitung mit 5
  • RS232 Interface für APT-COM Software
Now with Ethernet interface and USB port for recording data
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)