Merck
Z620181
DURAN Einweg-Kulturröhrchen
H × diam. 100 mm × 15.50 mm
Synonym(e):
231721489
Größe auswählen
250 EA
€ 29,40
€ 29,40
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 EA
€ 29,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.22
€ 29,40
Voraussichtliches Versanddatum14. April 2025
Materialien
AR-Glas®
clear tube
round bottom tube
Verpackung
pack of 250
Hersteller/Markenname
DURAN®
H × Durchm.
100 mm × 15.50 mm
Kapazität
14 mL
Wandabmessungen
0.80 mm
Allgemeine Beschreibung
gerader Rand
Rechtliche Hinweise
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)